Tisk…
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: H-Acpc-OEt.HCl, H-Acpc-OEt·HCl
432510050 432510250
ACRO432510050EA 3300 CZK
ACRO432510050 ACRO432510250
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride 98%
Ethyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₁NO₂·HCl
MW: 165,6 g/mol
Bod tání: 113…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190747
CAS číslo: 42303-42-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 118 °C
Elemental Analysis 8.24 to 8.66 % N