Tisk…
2-Amino-4-phenylthiazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
432490010 432490050
ACRO432490010EA 1690 CZK
ACRO432490010 ACRO432490050
2-Amino-4-phenylthiazole 97%
2-Amino-4-phenylthiazole
Vzorec: C₉H₈N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039680
CAS číslo: 2010-06-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
HPLC ≥96.0 %