Tisk…
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
432460010 432460050
ACRO432460010EA 4670 CZK
ACRO432460010 ACRO432460050
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 97%
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
Bod tání: 91…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10686817
CAS číslo: 581-00-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution Passes test