Tisk…
6-Iodo-1H-indazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 6-Iodoindazole
432420010 432420050
ACRO432420010EA 5630 CZK
ACRO432420010 ACRO432420050
6-Iodo-1H-indazole 97%
6-Iodo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅IN₂
MW: 244,0300 g/mol
Bod tání: 208…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114695
CAS číslo: 261953-36-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
HPLC ≥96.0 %