Tisk…
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Butanamine,4,4,4-trifluoro-, 4,4,4-trifluorobutan-1-amine, 1-Amino-4,4,4-trifluorobutane
432590010 432590050
ACRO432590010EA 3230 CZK
ACRO432590010 ACRO432590050
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
4,4,4-Trifluorobutylamine
Vzorec: C₄H₈F₃N
Bod varu: 90…94 °C (760 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06213030
CAS číslo: 819-46-5
UN: 2734
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %