Tisk…
5-Fluoro-2-hydroxypyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
432580050 432580250
ACRO432580050EA 4340 CZK
ACRO432580050 ACRO432580250
5-Fluoro-2-hydroxypyridine 97%
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄FNO
Bod tání: 152…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092918
CAS číslo: 51173-05-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 155 °C
HPLC ≥96.0 %