Tisk…
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
432410010 432410050
ACRO432410010EA 1470 CZK
ACRO432410010 ACRO432410050
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₂S
Bod tání: 109…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00206744
CAS číslo: 35212-85-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
HPLC ≥96.0 %