Tisk…
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
432370010 432370050
ACRO432370010EA 4490 CZK
ACRO432370010 ACRO432370050
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid 97%
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂S
MW: 170.19 g/mol
Bod tání: 208…209 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834808
CAS číslo: 1126-44-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %