Tisk…
Dichlorodiisopropylsilane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Diisopropyldichlorosilane
432360050 432360250
ACRO432360050EA 2020 CZK
ACRO432360050 ACRO432360250
Dichlorodiisopropylsilane 97%
Dichlorodiisopropylsilane
Vzorec: C₆H₁₄Cl₂Si
MW: 185.16 g/mol
Bod varu: 168…170 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.026 g/cm³
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054895
CAS číslo: 7751-38-4
UN: 2986
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %