Tisk…
Kyselina trifluoroctová 99+% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
432291000 432295000
ACRO432291000EA 15740 CZK
ACRO432291000 ACRO432295000
Kyselina trifluoroctová 99+% for HPLC
Kyselina trifluoroctová
Vzorec: C₂HF₃O₂
Bod varu: 72 °C (760 mmHg)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,535 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004169
CAS číslo: 76-05-1
UN: 2699
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=be6aa627129b49ccda76006e7003b46d79b933cc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
UV at 320 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤5 ppm
Titration with NaOH ≥99.0 %