Tisk…
Dichlorocyclohexylmethylsilane 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
432220100 432220500
ACRO432220100EA 1930 CZK
ACRO432220100 ACRO432220500
Dichlorocyclohexylmethylsilane 97+%
Dichlorocyclohexylmethylsilane
Vzorec: C₇H₁₄Cl₂Si
Bod varu: 202 °C
Hustota: 1,095 g/cm³
Bod vzplanutí: 66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046333
CAS číslo: 5578-42-7
UN: 2987
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %