Tisk…

3-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Quinoline-3-boronic acid pinacolate, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, Quinoline-3-boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-quinolyl)-1,3,2-dioxaborolane

432110010 432110050
ACRO432110010EA 2350 CZK
ACRO432110010 ACRO432110050
3-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
3-Quinolineboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₁₈BNO₂
MW: 255,1199 g/mol
Bod tání: 55…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05155218
CAS číslo: 171364-85-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR