Tisk…
4-Bromo-2-pyridone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
432090010 432090050
ACRO432090010EA 5670 CZK
ACRO432090010 ACRO432090050
4-Bromo-2-pyridone 97%
4-Bromo-2-pyridone
Vzorec: C₅H₄BrNO
Bod tání: 203…208 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234041
CAS číslo: 36953-37-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %