Tisk…
Tetrabutylammonium chloride xhydrate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
432060050 432060250 432061000
432060050.EA 923 CZK
432060050. 432060250. 432061000.
Tetrabutylammonium chloride xhydrate 96%
Tetrabutylammonium chloride xhydrate
Vzorec: C₁₆H₃₆ClN·xH₂O
Bod tání: 37…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011635
CAS číslo: 37451-68-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95.0 % (On dried substance)
Water ≤10.0 % (K.F.)