Tisk…
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
432050010 432050050
ACRO432050010EA 2290 CZK
ACRO432050010 ACRO432050050
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine 99%
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683205
CAS číslo: 163765-44-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +14° to +18° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)