Tisk…
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol
432040010 432040050
ACRO432040010EA 1760 CZK
ACRO432040010 ACRO432040050
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol 97%
(R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
Vzorec: C₉H₁₁ClO
MW: 170,64 g/mol
Bod tání: 59,5…59.8 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075128
CAS číslo: 100306-33-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 61 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +23° to +29° (20 °C, 589 nm) (c=1 in Chloroform)