Tisk…
trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: E-Phenylethenylboronic acid, pinacol ester, Trans-2-Phenylvinylboronic acid pinacol ester, trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene
432030010 432030050
ACRO432030010EA 2910 CZK
ACRO432030010 ACRO432030050
trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester 97%
trans-beta-Styrylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BO₂
Bod varu: 89…93 °C (,1 mmHg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03453666
CAS číslo: 83947-56-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %