Tisk…
N,N-Dimethylacrylamide 99% stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: 500 ppm Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
432021000 432025000
ACRO432021000EA 2520 CZK
ACRO432021000 ACRO432025000
N,N-Dimethylacrylamide 99% stabilised
N,N-Dimethylacrylamide
Vzorec: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Bod varu: 80 °C (20 mmHg)
Hustota: 0.962 g/cm³
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008626
CAS číslo: 2680-03-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 500 ppm