Tisk…
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers) mixture of isomers 90% (mixture of isomers), AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
431790010 431791000
431790010.EA 8390 CZK
431790010. 431791000.
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers) mixture of isomers 90% (mixture of isomers), AcroSeal®
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers)
Vzorec: C₁₅H₂₂N₂O₂
Bod varu: 112…114 °C (1010hPa)
Bod tání: 19…23 °C
Hustota: 1,066 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015405
CAS číslo: 5124-30-1
UN: 2206
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.05 % BHT