Tisk…
Cesium methanesulphonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
431580050 431580250
ACRO431580050EA 2400 CZK
ACRO431580050 ACRO431580250
Cesium methanesulphonate 98%
Cesium methanesulphonate
Vzorec: CH₃CsO₃S
Bod tání: 262…264 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075523
CAS číslo: 2550-61-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless