Tisk…
1,3-Dioxolan, anhydrous 99.8% stabilised, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: 75 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
431560010 431561000
431560010.EA 7250 CZK
431560010. 431561000.
1,3-Dioxolan, anhydrous 99.8% stabilised, AcroSeal®
1,3-Dioxolan
Vzorec: C₃H₆O₂
MW: 74.08
Bod varu: 74…75 °C (760 mmHg)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 1.06 g/cm³
Bod vzplanutí: –6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003207
CAS číslo: 646-06-0
UN: 1166
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 75 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.0005 %