Tisk…

oxolinic acid 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

431510050 431510250
ACRO431510050EA 2560 CZK
ACRO431510050 ACRO431510250
oxolinic acid 98%
oxolinic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₅
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00056775
CAS číslo: 14698-29-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 311 to 314 °C (Dec)
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR