1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
431500050
431500250
ACRO431500050EA
3000
CZK
ACRO431500050
ACRO431500250
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 97%
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Vzorec:
C₁₃H₂₃NO₄ Bod varu: 120…135 °C (,5 mmHg) Hustota: 1,046 g/cm³ Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01763998 CAS číslo: 142851-03-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |