Tisk…
Fmoc-Cys(tBu)-OH 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-Fmoc-S-(tert-butyl)-L-cysteine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(tert-butyl)-L-cysteine, N-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine, Fmoc-Cys(tBu)-OH
431270050 431270250
ACRO431270050EA 2120 CZK
ACRO431270050 ACRO431270250
Fmoc-Cys(tBu)-OH 98%
Fmoc-Cys(tBu)-OH
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₄S
MW: 399.505 g/mol
Bod tání: 137.1…138.4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037130
CAS číslo: 67436-13-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -21.0° to -23.0° (20 °C, 589 nm) (c=1, DMF)