Tisk…
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
432400010 432400050
ACRO432400010EA 4890 CZK
ACRO432400010 ACRO432400050
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate 97%
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉NO₃
Bod tání: 67…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07774245
CAS číslo: 136663-21-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
HPLC ≥96.0 %