Tisk…
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6-Benzothiazolecarboxaldehyde, Benzo[d]thiazole-6-carbaldehyde, Benzothiazol-6-carboxaldehyde, 6-Formylbenzothiazole
431150010 431150050
ACRO431150010EA 6950 CZK
ACRO431150010 ACRO431150050
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₅NOS
Bod tání: 92…93 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03086101
CAS číslo: 19989-67-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 96 °C
HPLC ≥96.0 %