Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
431110010
431110050
ACRO431110010EA
5890
CZK
ACRO431110010
ACRO431110050
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate 95%
Ethyl-6-chloro-3-pyridazinecarboxylate
Vzorec:
C₇H₇ClN₂O₂ Bod tání: 149…152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09908168 CAS číslo: 75680-92-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 148 to 153 °C |
HPLC | ≥94.0 % |