Tisk…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
431100010 431100050
ACRO431100010EA 6480 CZK
ACRO431100010 ACRO431100050
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane 97%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydrofuran-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₁₀H₁₉BO₃
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878900
CAS číslo: 331958-90-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %