Tisk…
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
431060010 431060050
ACRO431060010EA 4860 CZK
ACRO431060010 ACRO431060050
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine 97%
2-(4-Fluorophenyl)propan-2-amine
Vzorec: C₉H₁₂FN
Bod varu: 40 °C (7mbar)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07777176
CAS číslo: 17797-10-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %