Tisk…
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
431040050 431040010
ACRO431040050EA 8310 CZK
ACRO431040050 ACRO431040010
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738282
CAS číslo: 669050-69-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %