Tisk…
2-Bromo-5-formylthiazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
431010010 431010050
ACRO431010010EA 4890 CZK
ACRO431010010 ACRO431010050
2-Bromo-5-formylthiazole 97%
2-Bromo-5-formylthiazole
Vzorec: C₄H₂BrNOS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788567
CAS číslo: 464192-28-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥96.0 %