Tisk…
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
430990010 430990050
ACRO430990010EA 6950 CZK
ACRO430990010 ACRO430990050
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine 97%
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₈ClNO₄S
Bod tání: 82…85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01861750
CAS číslo: 782501-25-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to pale yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 87 °C
Elemental Analysis 4.76 to 5.11 % (N)