3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Iodoisonicotinic acid, 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
430970010
430970050
ACRO430970010EA
6840
CZK
ACRO430970010
ACRO430970050
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid 97%
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Vzorec:
C₆H₄INO₂ MW: 249.01 g/mol Bod tání: 241.8…242.5 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01646072 CAS číslo: 57842-10-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 240 to 244 °C |
HPLC | ≥96.0 % |