Tisk…
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Allyl glycidyl ether
430951000 430958000
430951000.EA 1050 CZK
430951000. 430958000.
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%, AcroSeal®
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Vzorec: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14
Bod varu: 154 °C (760 mmHg)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0.962 g/cm³
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005143
CAS číslo: 106-92-3
UN: 2219
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %