(3-aminopropyl)tremethoxysilan 99%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
430941000
430948000
430941000.EA
2510
CZK
430941000.
430948000.
(3-aminopropyl)tremethoxysilan 99%, AcroSeal®
(3-aminopropyl)tremethoxysilan
Vzorec:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Bod varu: 217 °C (760 mmHg) Bod tání: –70 °C Hustota: 0,942 g/cm³ Bod vzplanutí: 96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008207 CAS číslo: 919-30-2 UN: 2735 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤25 APHA |