Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ∼3.5 M in toluene 70% (w/w), AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
430911000
430918000
430911000.EA
2300
CZK
430911000.
430918000.
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride ∼3.5 M in toluene 70% (w/w), AcroSeal®
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Vzorec:
C₆H₁₆AlNaO₄ Bod varu: 110 °C (760 mmHg) Hustota: 1,036 g/cm³ Bod vzplanutí: 4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011631 CAS číslo: 22722-98-1 UN: 3399 ADR: 4.3,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear to slightly hazy colorless to amber Viscous liquid |
Assay | 68.0 to 72.0 % |
Melting point | 50 to 54 °C |
GC | ≥98.5 % |