Tisk…
Dimethyldichlorsilan 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dichloro(dimethyl)silane, Dichlorodimethylsilane
430881000 430888000
430881000.EA 762 CZK
430881000. 430888000.
Dimethyldichlorsilan 99+%, AcroSeal®
Dimethyldichlorsilan
Vzorec: C₂H₆Cl₂Si
MW: 129.06
Bod varu: 70 °C (760 mmHg)
Bod tání: –76 °C
Hustota: 1.06 g/cm³
Bod vzplanutí: –9 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000491
CAS číslo: 75-78-5
UN: 1162
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %