Tisk…
Dimethylsulfát 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
430830010 430831000
430830010.EA 3030 CZK
430830010. 430831000.
Dimethylsulfát 99+%, AcroSeal®
Dimethylsulfát
Vzorec: C₂H₆O₄S
MW: 126.13
Bod varu: 188 °C (760 mmHg)
Bod tání: –32 °C
Hustota: 1.33 g/cm³
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008416
CAS číslo: 77-78-1
UN: 1595
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,03305
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Acidity ≤0.2 % (as Sulfuric acid)
Titration 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis)