Tisk…

Ethylchlorformiát 99%, AcroSeal®

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Chloroformic acid ethyl ester

430791000 430798000
430791000.EA 1510 CZK
430791000. 430798000.
Ethylchlorformiát 99%, AcroSeal®
Ethylchlorformiát
Vzorec: C₃H₅ClO₂
Bod varu: 94 °C (760 mmHg)
Bod tání: –81 °C
Hustota: 1,135 g/cm³
Bod vzplanutí: 10 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000644
CAS číslo: 541-41-3
UN: 1182
ADR: 6.1,I

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % Diethyl carbonate
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR