Tisk…
(±)-Epichlorhydrin 99%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
430711000 430718000
430711000.EA 1200 CZK
430711000. 430718000.
(±)-Epichlorhydrin 99%, AcroSeal®
(±)-Epichlorhydrin
Vzorec: C₃H₅ClO
Bod varu: 115…117 °C (760 mmHg)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 1,18 g/cm³
Bod vzplanutí: 28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005132
CAS číslo: 106-89-8
UN: 2023
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4365 to 1.4385 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA