Tisk…
Bromovodík 33% (w/w) in glacial acetic acid, AcroSeal®, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
430691000 430698000
430691000.EA 1610 CZK
430691000. 430698000.
Bromovodík 33% (w/w) in glacial acetic acid, AcroSeal®, pure
Bromovodík
Vzorec: HBr
Hustota: 1,42 g/cm³
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011323
CAS číslo: 10035-10-6
UN: 2920
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to yellow-orange Solution (May darken on storage)
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH 31.5 to 36.5 %
HPLC ≥97.0 %