Tisk…
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Formylphenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 2-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(2-Formylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
430670010 430670050
ACRO430670010EA 1520 CZK
ACRO430670010 ACRO430670050
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BO₃
MW: 232.08 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07363841
CAS číslo: 380151-85-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %