Tisk…
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
430620010 430620100
ACRO430620010EA 1240 CZK
ACRO430620010 ACRO430620100
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04039010
CAS číslo: 175883-63-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %