Tisk…

4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate

430610010 430610050
ACRO430610010EA 1730 CZK
ACRO430610010 ACRO430610050
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262.11 g/mol
Bod tání: 82…83.2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179438
CAS číslo: 171364-80-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR