2-Nitrophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Dihydroxy(2-nitrophenyl)borane, (2-Nitrophenyl)boronic acid, 2-Nitrobenzeneboronic acid, (2-Nitrophenyl)metaboric acid
430590010
430590050
ACRO430590010EA
2490
CZK
ACRO430590010
ACRO430590050
2-Nitrophenylboronic acid 97%
2-Nitrophenylboronic acid
Vzorec:
C₆H₆BNO₄ MW: 166,93 g/mol Bod tání: 147…152 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00161358 CAS číslo: 5570-19-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
GC | ≥98.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...