3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
430520010
430522500
ACRO430520010EA
19860
CZK
ACRO430520010
ACRO430522500
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₆H₅BF₃NO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09952041 CAS číslo: 947533-51-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |
GC | ≥97.5 % |