2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
430340010
430340050
ACRO430340010EA
1850
CZK
ACRO430340010
ACRO430340050
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BClO₃ Bod tání: 111…114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659858 CAS číslo: 89694-46-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 109 to 115 °C |
HPLC | ≥96.0 % |