Tisk…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethyl)-5-fluorophenylboronic acid
430320010 430320050
ACRO430320010EA 5700 CZK
ACRO430320010 ACRO430320050
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207,92 g/mol
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657735
CAS číslo: 159020-59-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
HPLC ≥96.0 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test