Tisk…

1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 1-Cyclohexeneboronic acid pinacol ester, 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Cyclohexene-1-boronic acid pinacol ester

430310010 430315000
ACRO430310010EA 8610 CZK
ACRO430310010 ACRO430315000
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 97%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₂₁BO₂
Bod varu: 125 °C (,2 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663845
CAS číslo: 141091-37-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to tan Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR