Tisk…
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
430190010 430190050
ACRO430190010EA 2460 CZK
ACRO430190010 ACRO430190050
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
Bod tání: 228…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684295
CAS číslo: 313545-72-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %